missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Captodiame Hydrochloride, Mikromol™

Code produit. 30051624
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30051624

Marque: Mikromol MM1853.00

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Captodiame Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Captodiame Hydrochloride
CAS 904-04-1
Noms d’analytes ou de composants Captodiame Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H29 N S2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ethanamine, 2-[[[4-(butylthio)phenyl]phenylmethyl]thio]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[[[4-(butylthio)phenyl]phenylmethyl]thio]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Captodiame hydrochloride, Captodiamine hydrochloride, Covatine, Covatix, Suvren, Ethylamine, 2-[[p-(butylthio)-alpha-phenylbenzyl]thio]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
Formule InChI InChI=1S/C21H29NS2.ClH/c1-4-5-16-23-20-13-11-19(12-14-20)21(24-17-15-22(2)3)18-9-7-6-8-10-18;/h6-14,21H,4-5,15-17H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCCCSc1ccc(cc1)C(SCCN(C)C)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-[(4-butylsulfanylphenyl)-phenylmethyl]sulfanyl-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 396.05
Quantité 50 mg
Poids de la formule 395.1508 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis