Learn More
Trazodone.HCl, Lipomed
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Description
Trazodone.HCl
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trazodone Hydrochloride |
| CAS | 25332-39-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Trazodone Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C19 H22 Cl N5 O . Cl H |
| Synonyme | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (9 CI), s-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(m-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (8 CI), AF 1161, Bimaran, Desyrel, KB 831, Mesyrel, Molipaxin, Pragmazone, Thombran, Tombran, Trazodone hydrochloride, Trazolan, Trittico |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2 |
| Nom IUPAC | 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4 ]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Afficher plus |