Learn More
Acide 5H-perfluoropentanoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353856
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11353856
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16960.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 376-72-7 | C5H2F8O2 | 246.056 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 376-72-7
Formule moléculaire C5H2F8O2
Poids moléculaire (g/mol) 246.056
Numéro MDL MFCD00054690
Clé InChI VGFKXVSMDOKOJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5h-octafluoropentanoic acid, octafluoropentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorovaleric acid, 5h-perfluoropentanoic acid, omega-h-oktafluorpentansaeure german, pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, omega-h-oktafluorpentansaeure, 5-h-octafluoropentanoic acid, 4-02-00-00877 beilstein handbook reference
CID PubChem 120227
Nom IUPAC Acide2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoïque
SMILES C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5H-Perfluoropentanoic acid
Point de fusion 0°C
Densité 1.725
Point d’ébullition 165°C to 166°C
Indice de réfraction 1.319
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1797233
Poids de la formule 246.06
Pourcentage de pureté 96%