Learn More
HUBER Fluide thermique de 5 L
Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures. Les huiles thermiques de 5 L Huber Kaeltmaschinenbau™ offrent un transfert de chaleur optimal. Les plages de températures varient entre -90°C et 275°C, avec une viscosité à 25°C allant de 3 à 50 mm2/seconde.
Marque:  HUBER 6161
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 4.65300kg
Code produit. 11517364
  • 909.48€ / 5L
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
  • Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures
  • Affichez les meilleures caractéristiques thermodynamiques et environnementales possible
  • Le fonctionnement sûr et fiable repose sur la conformité aux normes de sécurité pour garantir des résultats optimaux
  • De nombreuses variétés ont une température maximale supérieure lorsqu’elles sont utilisées dans une application fermée Unistat™
  • Bidons pratiques de 5 l de silicone ou d’huile synthétique pour un espace de stockage limité ou des espaces de travail
Spécification
Spécification
-20°C à 195°C à 235°C
5 L
20 mm2/s
Huile de silicone
Bain ouvert 195°C, applications fermées 235°C (Unistats™)