missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reagecon 5LT BUFFER SOLUTION PH2.00 0.02 20°C 5L
Marque: Reagecon 5020
5LT BUFFER SOLUTION PH2.00 0.02 20°C 5L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
223B1 | Certificat d’analyse | 22/11/2023 | 5020 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Reagecon 5LT BUFFER SOLUTION PH2.00 0.02 20°C 5L >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu