Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse 6-16S
Adaptée à un fonctionnement à basse vitesse (par ex., pour la centrifugation des cellules). La centrifugeuse Sigma Laborzentrifugen 6-16S est compatible avec divers rotors libres et à angle fixe.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 10390
Description
ulliCentrifugeuse de paillasse universelle ambiante/liliPlage de vitesses allant jusqu’à 13 500 tr/min/liliContrôleur Spincontrol S convivial/liliBoutons de démarrage, d’arrêt et d’ouverture du couvercle rétroéclairés/li liCapacité : 4 x 800 ml/liliMoteur à induction ne nécessitant aucun maintenance/liliDeux verrouillages du couvercle motorisés/liliReconnaissance du rotor magnétique/liliBol de centrifugeuse en acier inox/liliVerrouillage du couvercle motorisé/liliOuverture facile du couvercle avec assistance de ressort à gaz/liliProduit conforme aux normes nationales et internationales les plus récentes (EN 61010-2-020)/li/ulSpécification
4 x 800 ml | |
LCD graphique | |
Centrifugeuse 6-16S | |
50 programmes | |
70deg;C | |
16 kg (35,2 lb) | |
1 050 W |
13 500 tr/min | |
200 à 13 500 tr/min | |
73 dB | |
10 s à 9 h 59 min | |
Centrifugeuse 6-16S | |
220/240 V 50 Hz |