Learn More
Acide6-aminohexanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022102
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11417746
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14719.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’acide 6-aminohexanoïque, numéro CAS 60-32-2, est un dérivé de lysine synthétique avec une activité inhibitrice contre la fibrinolyse.Il démontre une activité hématologique.
6-Aminohexanoic acid is used as an intermediate in the polymerization of Nylon-6. It is involved in the extraction of aldehydes from the reaction mixture as well as to improve the solubilization of membrane proteins in electrophoresis. It acts as an inhibitor of fibrinolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 6-aminohexanoïque est utilisé comme intermédiaire dans la polymérisation du nylon-6. Il est impliqué dans l’extraction d’aldéhydes du mélange de réaction ainsi que dans l’amélioration de la solubilisation des protéines membranaires lors de l’électrophorèse. Il agit comme un inhibiteur de la fibrinolyse.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool. Pratiquement insoluble dans l’éther et le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-32-2
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.175
Numéro MDL MFCD00008238
Clé InChI SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
CID PubChem 564
ChEBI CHEBI:16586
Nom IUPAC Acide6aminohexanoïque
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminocaproic Acid
Point de fusion 210°C to 212°C
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Formule linéaire H2N(CH2)5CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 906872
Merck Index 14,432
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Practically insoluble in ether and chloroform.
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Aminohexanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 6-Aminohexanoic acid