Learn More
Alfa Aesar™ 6-Benzoyl-3-(alpha-cyanobenzyl)-2(1H)-quinoxalinone, 97 %
299.00€ - 1200.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1858242-02-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C23H15N3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 365.392 |
Numéro MDL | MFCD22988965 |
Clé InChI | JAHIUCLUJXQZRA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-7-benzoyl-3-oxo-4h-quinoxalin-2-yl-2-phenylacetonitrile, 6-benzoyl-3-alpha-cyanobenzyl-2 1h-quinoxalinone |
CID PubChem | 121235645 |
Nom IUPAC | 2-(7-benzoyl-3-oxo-4H-quinoxaline-2-yl)-2-phénylacétonitrile |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(=O)C4=CC=CC=C4)NC2=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15424376
|
Alfa Aesar™
H58574.03 |
1g |
299.00€
1g |
Expédition estimée 07-04-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15434376
|
Alfa Aesar™
H58574.06 |
5g |
1200.00€
5g |
Expédition estimée 07-04-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
1858242-02-0 | |
365.392 | |
JAHIUCLUJXQZRA-UHFFFAOYSA-N | |
121235645 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(=O)C4=CC=CC=C4)NC2=O |
C23H15N3O2 | |
MFCD22988965 | |
2-7-benzoyl-3-oxo-4h-quinoxalin-2-yl-2-phenylacetonitrile, 6-benzoyl-3-alpha-cyanobenzyl-2 1h-quinoxalinone | |
2-(7-benzoyl-3-oxo-4H-quinoxaline-2-yl)-2-phénylacétonitrile |
Spécification
6-Benzoyl-3-(alpha-cyanobenzyl)-2(1H)-quinoxalinone | |
1858242-02-0 | |
MFCD22988965 | |
2-7-benzoyl-3-oxo-4h-quinoxalin-2-yl-2-phenylacetonitrile, 6-benzoyl-3-alpha-cyanobenzyl-2 1h-quinoxalinone | |
C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(=O)C4=CC=CC=C4)NC2=O | |
365.392 | |
365.39 |
1g | |
C23H15N3O2 | |
UN3439 | |
JAHIUCLUJXQZRA-UHFFFAOYSA-N | |
2-(7-benzoyl-3-oxo-4H-quinoxaline-2-yl)-2-phénylacétonitrile | |
121235645 | |
97% |