Learn More
Chlorure de 6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonyle 97 %, Thermo Scientific™
39.20€ - 226.00€
Identifiants chimiques
CAS | 150020-64-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H2Cl2N2O2S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 257.103 |
Clé InChI | APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2799717 |
Nom IUPAC | Chlorure 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonyle |
SMILES | C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10662463
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB05853CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
39.20€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10447062
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB05853DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
76.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10603455
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB05853DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
226.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
150020-64-7 | |
257.103 | |
2799717 | |
C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl |
C5H2Cl2N2O2S2 | |
APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonyle |
Spécification
6-Chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-sulfonyl chloride | |
97% | |
6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro | |
C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl | |
257.103 | |
257.12 |
150020-64-7 | |
C5H2Cl2N2O2S2 | |
APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonyle | |
2799717 | |
97% |