Learn More
6-Acide chloronicotinique 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
6-Chloropyridine-3-carboxylic acid (6-chloronicotinic acid/6-CNA) has been used to study its photolytic and photocatalytic degradation. The product has been used as a media component during the isolation of 6-CNA degrading bacterial strain from imidacloprid-exposed soil samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 6-chloropyridine-3-carboxylique (acide 6-chloronicotinique/6-CNA) a été utilisé pour étudier sa dégradation photolytique et photocatalytique. Le produit a été utilisé comme composant de milieu pendant l’isolement de la souche bactérienne dégradante 6-CNA à partir d’échantillons de sol exposés à l’imidaclopride.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 mg/ml à 20°C), l’éthanol, le méthanol, le DMSO et légèrement soluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
L’acide 6-chloropyridine-3-carboxylique (acide 6-chloronicotinique/6-CNA) a été utilisé pour étudier sa dégradation photolytique et photocatalytique. Le produit a été utilisé comme composant de milieu pendant l’isolement de la souche bactérienne dégradante 6-CNA à partir d’échantillons de sol exposés à l’imidaclopride.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 mg/ml à 20°C), l’éthanol, le méthanol, le DMSO et légèrement soluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Chloronicotinic acid |
Point de fusion | ∼192°C (decomposition) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 115993 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (2mg/ml at 20°C),ethanol,methanol,DMSO,and slightly soluble in chloroform. |
Poids de la formule | 157.56 |
Pourcentage de pureté | 99% |