Learn More
Acide 6- chloronicotinique, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5g
25g
100g
Conditionnement:
Flacon en verre
5326-23-8
C6H4ClNO2
157.56
MFCD00006241
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
6-chloronicotinic acid, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-nicotinic acid, 6-chloro nicotinic acid, 2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 6-chlornicotins, 6chloronichotinicacid, 2-chloroncotinic acid
79222
Acide 6-chloropyridine-3-carboxylique
C1=CC(=NC=C1C(=O)O)Cl
5326-23-8
C6H4ClNO2
157.56
MFCD00006241
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
6-chloronicotinic acid, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-nicotinic acid, 6-chloro nicotinic acid, 2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 6-chlornicotins, 6chloronichotinicacid, 2-chloroncotinic acid
79222
Acide 6-chloropyridine-3-carboxylique
C1=CC(=NC=C1C(=O)O)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Nom chimique ou matériau 6-Chloronicotinic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Point de fusion 186°C to 190°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire Cl(C5H3N)COOH
Beilstein 22, 43
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C)
Poids de la formule 157.56
Forme physique Poudre cristalline
Pourcentage de pureté 99%
Eau 0.2% max. (K.F.)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Chloronicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.