Learn More
Acide6-maléimidohexanoïque, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15462677
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15462677
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046384.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 55750-53-3 | C10H13NO4 | 211.217 g/mol
6-Maleimidohexanoic acid is used as a probe for introducing maleimides groups into biomolecules and active pharmaceutical ingredients. Further, it is used with N-hydroxysuccinimide ester as a bifunctional cross-linking reagent. In addition to this, it acts as a probe for thiol groups in membrane proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55750-53-3
Formule moléculaire C10H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 211.217
Numéro MDL MFCD00043140
Clé InChI WOJKKJKETHYEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-maleimidocaproic acid, 6-maleimidohexanoic acid, 6-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl hexanoic acid, 6-maleimidocaproicacid, 1h-pyrrole-1-hexanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, maleimide-ch2 5-cooh, n-maleoyl-6-aminocaproic acid, n-maleoyl-6-aminohexanoic acid, 1h-pyrrole-1-hexanoicacid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, 6-2,5-dioxopyrrol-1-yl hexanoic acid
CID PubChem 573683
Nom IUPAC 6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)acide hexanoïque
SMILES C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Maleimidohexanoic acid
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol,dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether.
Poids de la formule 211.22
Forme physique Poudre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Maleimidohexanoic acid
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc oxalate dihydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt