Learn More
BTX™ 6-needle Array Electrodes for BTX™ AgilePulse™ In Vivo
6-needle Array Electrodes for BTX™ AgilePulse™ In Vivo are miniature needles designed to provide highly-uniform electric fields in dermal or muscular tissue as part of the AgilePulse In Vivo Gene Delivery Electroporation System. Specially designed for gene and vaccine delivery.
426.00€ - 575.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Transfert de gènes et de vaccins |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système d’électroporation pour le transfert génétique in vivo AgilePulse™ |
Matériau | Acier inoxydable |
Gamme de produits | BTX Electroporation |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Taille (métrique) de l’écart | Longueur (métrique) | Types de pointes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille (métrique) de l’écart | Longueur (métrique) | Types de pointes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15407380
|
BTX™
470050 |
4 mm | 2 mm | Pointe fine |
426.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15417380
|
BTX™
470060 |
6 mm | 2 mm | Pointe fine |
426.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15427380
|
BTX™
470070 |
6 mm | 10 mm | Pointe fine |
426.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15447380
|
BTX™
470086 |
6 mm | 16 mm | Point trocart |
575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15437380
|
BTX™
470080 |
6 mm | 25 mm | Point trocart |
426.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
The miniature parallel-needle array is inserted directly into the target site for fast, reliable in vivo electroporation. The electric fields produced are the closest approximation of parallel plate electrodes, treating approximately 80% of the target area with 95% of the applied electric field.
The needle array requires the needle array handle which includes the electrode connector cable. Several needle lengths and row spacing are available for various intra-dermal or intra-muscular applications. Needle Arrays can be used for up to 500 pulses with proper care and maintenance.
- Uniform, reliable electric fields
- Miniature needles minimize tissue trauma
- Disposable and sterile
- Medical-grade plastic and surgical steel construction
- Safety-assured design
- Multiple configurations, sizes to choose from
Spécification
Transfert de gènes et de vaccins | |
Acier inoxydable | |
Stérile | |
Square Wave |
Système d’électroporation pour le transfert génétique in vivo AgilePulse™ | |
BTX Electroporation | |
Câble de connexion pour électrode |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.