Learn More
3M™ Masques respiratoires complets série 6000
Description
- Verre de grande taille pour un large champ de vision et une excellente visibilité
- Conception ingénieuse avec joint facial en silicone pour plus de confort et de durabilité
- L’adaptateur central unique dirige l’air expiré et l’humidité vers le bas, réduisant les débris dans la soupape et favorisant un nettoyage rapide et facile
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 136:1998 (Classe 1) |
| Type de connexion | Baïonnette |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Élastomère silicone, thermoplastique |
| Type de produit | Protection respiratoire masque complet |
| Dimensions | M |
| Type de masque | Couverture totale |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications de construction |
| À utiliser avec (équipement) | Filtres série 200 et cartouches série 600 |
| Type de harnais | 4 points |
| Afficher plus |