Learn More
Brady™ 6000 Series Halogen-free Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent solvent, high heat, and super scratch resistance.
119.00€ - 237.00€
Spécification
Couleur | Black |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer |
Matériau | Resin |
Longueur (impériale) | 984 in. |
Longueur (métrique) | 300 m |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15979715
|
Brady™
196508 |
60 mm |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874128
|
Brady™
196509 |
83 mm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16657865
|
Brady™
196511 |
110 mm |
237.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
High density halogen-free ribbon, excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
Spécification
Black | |
Resin | |
300 m | |
25.4 mm |
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer | |
984 in. | |
1 in. | |
2011/65/EU and 2015/863 |