Learn More
Thermo Scientific Chemicals 7-amino-4-méthylcoumarine, 98 %
Catalog Number p-3735470
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
26093-31-2
C10H9NO2
175.19
MFCD00006868
GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
92249
CHEBI:51771
7-amino-4-méthylchromen-2-one
CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
26093-31-2
C10H9NO2
175.19
MFCD00006868
GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
92249
CHEBI:51771
7-amino-4-méthylchromen-2-one
CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 7-Amino-4-methylcoumarin
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 223.0°C to 226.0°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Amino-4-methylcoumarin
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.