Learn More
7-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-4-amine, Thermo Scientific™
Code produit. 17372491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 17372491
Marque: Thermo Scientific Acros 468700010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 937046-98-5
Formule moléculaire C6H5BrN4
Poids moléculaire (g/mol) 213.04
Numéro MDL MFCD09033848
Clé InChI YGCJBESZJIGDMP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 7-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-4-amine
SMILES NC1=NC=NN2C(Br)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-4-amine
Spectre IR Se conforme à la structure
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 213.04
Forme physique Poudre