Learn More
Hamilton™ Seringues à connecteur moleté série 7000
Seringues Microliter modifiées avec une conception à aiguille à piston.
Marque:  Hamilton™ DS88400
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11518044
  • 1900.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
ulli La seule seringue sans volume mort disponible /lili Le fil du piston en tungstène de jauge fine s’étend jusqu’à la pointe de l’aiguille /lili Garantit que l’intégralité du solvant est expulsée /li/ul
Spécification
Spécification
Calibre 25
2 μl