Learn More
SHOWA Gants en nitrile orange 707HVO
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Fluorescent
- Léger
- Chlorés
- Eco Best Technology (EBT)
- Non revêtus
- Non prise en charge
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 / Type A, EN ISO 374-5:2016 |
| Couleur | Orange |
| Dimensions | 6 |
| Type de manchette de gant | Roulé |
| Modèle | 707HVO |