Learn More
SHOWA™ Gants en nitrile à usage unique 7505PF, non poudrés
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Protège contre un large éventail de dangers chimiques tout en évitant les allergies au latex de type I et de type IV
- Latex, non poudrés
- Formulation à faible module pour améliorer l’ajustement et réduire la fatigue des mains
- Facile à enfiler et à retirer
- Catégorie III, conforme EN 374.
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Règlement de l’UE 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, règlement de l’UE 1935/2004 et 10/2011 |
| Description | AQL 1,0 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Hand | Ambidextres |
| Laboratory/Cleanroom Use | Laboratoire |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | XS |
| Afficher plus |