Learn More
SHOWA™ 7550 Gants en nitrile à usage unique, non poudrés
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- 100 % nitrile. Sans Slicon. Dissipation électrostatique en cours d’utilisation (ESD). Formulation à faible module pour améliorer l’ajustement et réduire la fatigue des mains
- Finition texturée au bout des doigts pour améliorer la préhension
- Sensation de seconde peau, texture plus douce et enfilage facile
- Sans latex pour éviter les allergies au latex de type I et de type IV
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Règlement de l’UE 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, règlement de l’UE 1935/2004 et 10/2011 |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Oui |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | S |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |