missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Chemical 7x 2 ml Colour Reference Solutions R (red): R1-R7

Marque:  Fisher Chemical CM28474

436.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.


7x 2 ml Colour Reference Solutions R (red): R1-R7acc. to Ph. Eur. (7x2 ml vials + empty vial)

Code produit. 18817414

  • 445.54€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Fisher Chemical 7x 2 ml Colour Reference Solutions R (red): R1-R7 >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis