Learn More
Acide 8-aminooctanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453597
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11453597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17353.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1002-57-9 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
8-Aminooctanoic acid is involved in the preparation of lactams using enzyme catalyzed aminolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 8-aminooctanoïque est impliqué dans la préparation de lactames à l’aide d’aminolyse catalysée par enzyme.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1002-57-9
Formule moléculaire C8H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 159.23
Numéro MDL MFCD00008245
Clé InChI UQXNEWQGGVUVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-aminocaprylic acid, octanoic acid, 8-amino, omega-aminocaprylic acid, 8-amino caprylic acid, 8-amino-octanoic acid, .omega.-aminocaprylic acid, 8-amino capylic acid, 8ac, 8-aminocapylic acid, pubchem13165
CID PubChem 66085
Nom IUPAC Acide 8-aminooctanoïque
SMILES NCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Aminooctanoic acid
Point de fusion 193°C to 196°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 159.23
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Aminooctanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 8-Aminooctanoic acid