Learn More
Acide 8-aminocéphalosporanique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028325
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11437256
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25575.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17696-11-6 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
8-Bromooctanoic acid is used in the synthesis of 8-(N-Methyl-4,4'-bipyridinyl)- octanoic acid. 8-Mercaptooctanoic acid was prepared from 8-bromooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 8-bromooctanoïque est utilisé dans la synthèse de l’acide 8-(N-méthyl-4,4′-bipyridinyl)octanoïque. L’acide8-mercaptooctanoïque a été préparé à partir de l’acide 8-bromooctanoïque.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17696-11-6
Formule moléculaire C8H15BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.11
Numéro MDL MFCD00004430
Clé InChI BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-bromocaprylic acid, 8-bromo octanoic acid, octanoic acid, 8-bromo, 8-bromo-n-octanoic acid, omega-bromocaprylic acid, 8-bromo-octanoic acid, octanoicacid, 8-bromo, acmc-1bo24, 8-bromooctanoic acid, ksc180g8h
CID PubChem 548275
Nom IUPAC Acide8-bromooctanoïque
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromooctanoic acid
Point de fusion 37°C to 41°C
Point d’ébullition 147°C to 150°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire BrCH2(CH2)6CO2H
Quantité 10 g
Numéro UN UN1759
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 223.11
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Bromooctanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 8-Bromooctanoic acid