Learn More
Mélange de 8 composants dans DMSO, SPEX CertiPrep™
Code produit. 16310508 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
Ampoule en verre
Conditionnement:
1mL
Code produit. 16310508
Marque: SPEX Certiprep USPRSC2C
Spécification
Nom chimique ou matériau 8 Component Mix in DMSO
Note relative au nom USP 467 Standard
Conditionnement Ampoule en verre
CAS 127-19-5, 68-12-2, 107-21-1, 872-50-4, 75-12-7
Limite d’explosion 1.8% (volume); 63% (volume)
Température d’allumage 270°C
Tension de vapeur 2.5 hPA (20°C)
Méthodes USP 467: Residual Solvents/ Organic Volatile Impurities
Noms d’analytes ou de composants N,N-Dimethylacetamide; N,N-Dimethylformamide; Ethylene glycol; 1-Methyl-2-pyrrolidinone; Formamide; more
Densité 1.1g/cm3
Forme physique Liquides
Élément N,N-Dimethylacetamide, N,N-Dimethylformamide, Ethylene Glycol, 1-Methyl-2-pyrrolidinone, Formamide
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Quantité 1 ml
Qualité USP
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Stock VOA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: dimethyl sulfoxide,N,N-dimethylacetamide, N,N-dimethylformamide, N-methyl-2-pyrrolidone, formamide