Learn More
Dichlorhydrate de 8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride |
% min. CAS | 89.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 213.15 |
Pourcentage de pureté | 90% |