Learn More
Gilson™ Portoir à 80 positions
Ces portoirs sont à utiliser avec les collecteurs de fraction FC203B et FC204
Marque: Gilson™ 12240101
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Technique de purification HPLC
- Portoirs pour collecteur de fractions
Spécification
Code 1 | |
Flacon 13 x 65/100 mm | |
80 |