Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 8 mm, argent, trou central
Présente un joint étanche solide.
Marque: Fisherbrand™
345.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Capsules à sertir en aluminium avec septa préinstallés
- Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Silicone/PTFE | |
Rouge, Blanc | |
Aluminium | |
100 | |
Bouchon à sertir |
4 mm | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |