Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 8 mm en PP à trou central, noir, à filetage 8-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™
285.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21972" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11814800
  • 329.00€ / 1000 pièces
En stock
Description
  • 8 mm
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Orifice central
  • Filetage 8-425
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Spécification
Silicone/PTFE
8 mm
GC, HPLC
1,5 mm
Blanc crème, Rouge, Noir
Polypropylène
100