Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 8 mm en PP à trou central, noir, à filetage 8-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™
194.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21972" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.44100kg
Description
- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Orifice central
- Filetage 8-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Caoutchouc rouge/PTFE ; | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Rouge-orange, Noir, Black | |
PP | |
100 | |
Bouchon à vis |