Learn More
9-Bromo-10-(1-naphtyl)anthracène, 98 %, Thermo Scientific™
26.90€ - 246.00€
Identifiants chimiques
CAS 400607-04-7
Formule moléculaire C24H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 383.288
Numéro MDL MFCD11046571
Clé InChI SYACRXBYRNYMLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-bromo-10-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthyl anthracene, anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl, 9-bromo-10-naphthalen-1-yl-anthracene, 10-bromo-9-phthalen-1-yl anthracene, 10-bromo-9-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl-anthracene, 10-naphthalene-1-yl-9-bromo anthracene
CID PubChem 21076365
Nom IUPAC 9-bromo-10-naphtalène-1-ylanthracène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=C4C=CC=CC4=C(C5=CC=CC=C53)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15401049
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64024.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15481039
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64024.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15491039
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64024.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
400607-04-7
383.288
SYACRXBYRNYMLN-UHFFFAOYSA-N
21076365
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=C4C=CC=CC4=C(C5=CC=CC=C53)Br
C24H15Br
MFCD11046571
9-bromo-10-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthyl anthracene, anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl, 9-bromo-10-naphthalen-1-yl-anthracene, 10-bromo-9-phthalen-1-yl anthracene, 10-bromo-9-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl-anthracene, 10-naphthalene-1-yl-9-bromo anthracene
9-bromo-10-naphtalène-1-ylanthracène
Spécification
9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracene
Jaune
MFCD11046571
9-bromo-10-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthyl anthracene, anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl, 9-bromo-10-naphthalen-1-yl-anthracene, 10-bromo-9-phthalen-1-yl anthracene, 10-bromo-9-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl-anthracene, 10-naphthalene-1-yl-9-bromo anthracene
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=C4C=CC=CC4=C(C5=CC=CC=C53)Br
383.288
383.29
Solide
400607-04-7
C24H15Br
20386637
SYACRXBYRNYMLN-UHFFFAOYSA-N
9-bromo-10-naphtalène-1-ylanthracène
21076365
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante