Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 9 L avec accès protégé Code produit.: 17611675
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 9 L avec accès protégé
Code produit. 17611675
Jaune, 20 pièces
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Orange
Violet
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 17611675
Marque: Sharpsafe™ 51171430
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Utilisez le code promo 24132 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Les récipients Sharpsafe™ VernaCare de 5e génération sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets tranchants.
  • Conçus pour une utilisation dans des zones d’accès public telles que les urgences et pour les patients en soins ambulatoires, le récipient 9 L à accès protégé permet une élimination facile des déchets tranchants, tout en offrant une sécurité accrue à la fois pour l’utilisateur et pour le grand public.
  • Le mode d’accès sécurisé empêche également l’utilisation du conteneur pour pièces tranchantes pour les déchets non tranchants, évitant les coûts inutiles d’élimination des déchets.
  • Les récipients pour objets tranchants de 9 litres sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
  • Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de polypropylène robuste et de haute qualité qui empêche la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
  • Caractéristiques et avantages
    • Capacité nominale de 9 L
    • Insert d’accès protégé pour plus une sécurité accrue
    • Accès protégé fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés
    • Particulièrement adapté aux zones à volume élevé
    • Conçu pour les zones d’accès ouvert tels les services d’urgence
    • Couvercle semi-translucide - contenu visible lorsqu’il est plein
    • L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré
    • Zone de remplissage horizontale
    • Système de fermeture temporaire et finale
    • Assemblage simple en 4 clics
    • Conforme aux normes énumérées ci-dessous
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
    • AFNOR NF 30-511
    • AFNOR NF 302
Spécification
Capacité (métrique) 9 L
Certifications/Conformité Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-511, AFNOR NF 302
Couleur de bouchon Jaune
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 385 x 585 x 530 mm
Quantité 20/Carton
Comprend Insert d’accès protégé
À utiliser avec (application) Élimination sûre des déchets tranchants cliniques
Matériau Polypropylène
Type de produit Conteneur pour déchets tranchants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 9 L avec accès protégé >