Learn More
Uvex™ 9161 Uncoated Safety Spectacles
Code produit. 15395872 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
:
Transparent
Code produit. 15395872
Marque: Uvex™ 9161014
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Comfortable over-glasses with matte roof area to suppress reflections, indirect ventilation prevents fogging.
  • Comfortable cover spectacle with frosted brow guard to block overhead glare
  • Indirect ventilation due to special temple design with large side shields
  • Uncoated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 166-2001, EN 170-2002
Teinte de la lentille Clear
Couleur de la monture Clear
Lens Material Polycarbonate
Protection UV UV 400