Learn More
Uvex™ 9172 Super G Safety Glasses
Code produit. 15305922 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
:
Supravision Sapphire
Code produit. 15305922
Marque: Uvex™ 9172085
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
The lightest safety glasses in the world weighing only 18 grams with full safety, modern design and an innovative temple concept.
  • The lightest safety glasses in the world weighing only 18 grams with full safety, modern design and an innovative temple concept
  • Supravision excellence coating is anti-fog on the inside, and extremely scratch-resistant and chemical-resistant on the outside
  • Supravision plus coating is anti-fog and scratch-resistant on both sides
  • Supravision sapphire coating is extremely scratch-resistant and chemical-resistant on both sides
  • Aerodynamically optimized and inclined lens geometry
  • Soft temple ends for maximum wearing comfort
  • Easy lens replacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de lentille Supravision Sapphire
Certifications / conformité (Europe) EN 166-2001, EN 170-2002
Teinte de la lentille Clear
Couleur de la monture Gris
Jetable Reusable
Lens Material Polycarbonate
Protection UV UV 400
Autoclavable Non autoclavable