Learn More
uvex Lunettes de sécurité I-Works 9194
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-buée
Anti-buée et résistant aux rayures, Scratch-resistant
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Miroir argenté
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les lunettes associent à bel aspect à une qualité robuste
- La conception légère et sportive avec les verres panoramiques garantit un maximum de confort
- Performance anti-buée permanente, même après un nettoyage répété
- Branches duo-composant souples pour une préhension confortable et antidérapante
- Conception d’extrémité de branche plate avec orifice pour fixer un cordon
- Disponible avec un filtre anti-soleil (9194885)
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Type de lentille | Panoramique |
| Revêtement de la lentille | Anti-buée |
| Type de filtre | Sunglare |
| Teinte de la lentille | Miroir argenté |
| Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
| Couleur de la monture | Noir, gris |
| Modèle | i-Works 9194 |
| Valeur de transmittance | 0,53 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Afficher plus |