Learn More
uvex Lunettes étanches aux gaz Ultravision 9301
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
:
Rouge
Description
- Lunettes à vision complète confortables et ergonomiques
- Convient aux porteurs de lunettes, visibilité latérale illimitée, changement de verre sans problème
- Verre transparent en PC avec revêtement Supravision Excellence
- Étanches aux gaz sans système de ventilation
- Matériel de corps de support résistant à la chaleur
Revêtement Supravision Excellence
- À l’intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Facile à nettoyer et moins sensible aux salissures
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Type de lentille | Supravision Excellence |
| Revêtement de la lentille | Anti-fog |
| Description | Gastight |
| Couleur | Rouge |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Anti-fog Goggles |
| Modèle | Ultravision 9301 |
| Détails de ventilation | Non ventilés |
| Matériau | Polycarbonate |
| Afficher plus |