Learn More
uvex Lunettes-masques de sécurité Carbonvision 9320
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La conception de verre révolutionnaire offre un champ de vision exceptionnel avec une clarté optique de classe 1 dans chaque direction
- La conception ergonomique et sportive est confortable pour une protection sans distraction
- Compatible OTG (au-dessus des lunettes) pour fournir une protection supplémentaire aux utilisateurs qui ont également besoin de lunettes de correction
- Monture flexible et bandeau extra large pour un meilleur confort et ajustement
- Hautement compatibles avec d’autres formes d’EPI
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Type de lentille | Supravision Excellence |
| Revêtement de la lentille | Anti-fog |
| Couleur | Bleu |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Anti-fog Goggles |
| À utiliser avec (application) | Construction, Soins de santé |
| Couleur de la monture | Anthracite |
| Modèle | Megasonic 9320 |
| Détails de ventilation | Ventilation indirecte |
| Afficher plus |