Learn More
Uvex 95157 Busingess Insole - Width 10
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 business
sur devis
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Uvex 1 Business |
Matériau | Microvelours |
Jetable | Non |
Sexe | Unisexe |
Description
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9515.7
- Sizes: 39 to 52
Spécification
Noir | |
Microvelours | |
Unisexe | |
Oui |
Uvex 1 Business | |
Non | |
Étroite | |
Non |