Learn More
Uvex Semelle intérieure 95980 pour Uvex Naturform - Largeur 11
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Absorption des chocs des pieds sur toute la surface
- Matériau très respirant et absorbant l’humidité
- Les zones d’absorption des chocs favorisent le mouvement naturel des pieds
- Compatibilité avec la peau et structure de surface agréable
- Soutient la voûte plantaire
- Référence de l’article : 9598,0
- Tailles : 38 à 48
Specifications
Specifications
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Uvex Naturform |
| Matériau | Microvelours |
| Dimensions | 38 |
| Jetable | Non |
| Sexe | Unisexe |
| Ajustement | Largeur standard |
| Sans latex | Oui |
| Waterproof | Non |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction