Learn More
Uvex 95980 Insole For Uvex Naturform - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex Performance (Naturform)
Marque: Uvex 9598042
Informations supplémentaires : Poids : 0.11600kg
Description
- Absorption des chocs des pieds sur toute la surface
- Matériau très respirant et absorbant l’humidité
- Les zones d’absorption des chocs favorisent le mouvement naturel des pieds
- Compatibilité avec la peau et structure de surface agréable
- Soutient la voûte plantaire
- Référence de l’article : 9598,0
- Tailles : 38 à 48
Spécification
Noir | |
Microvelours | |
Non | |
Largeur standard | |
Non |
Uvex Naturform | |
42 | |
Unisexe | |
Oui |