Learn More
SP Bel-Art™ 96 Deep-Well Plates, Automation Compliant
Conforms to SBS/ANSI/SLAS footprints
Marque:  SP Bel-Art™ F37860-0007
25.77 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21636" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 5.80600kg
Code produit. 17264974
  • 46.60€ / 5 pièces
Expédition estimée: 14-05-2024
Description
  • Utilisé avec des pipettes multicanaux ou avec des systèmes d’automatisation
  • En polypropylène vierge
  • Sans DNAse ni RNAse, apyrogènes
  • Fabriqué en salle blanche de classe 8
  • Marquage alphanumérique et repère d’angle de coupe pour faciliter le référencement
  • Peut être conservé à -80°C
  • Autoclavable jusqu’à 121°C.
  • Marquage CE
Types :
  • forme du fond en V
    • Pour faciliter la récupération des échantillons
  • forme du fond en U
    • Idéal pour l’agglutination ou les applications où une agitation légère est nécessaire
Spécification
Spécification
Conforme à l’automatisation, marquage CE
Autoclavables
Pipettes multicanaux ou systèmes d’automatisation
96
V
5/boîte
Stocker à -80°C
Plaque à puits
PP
2,2 mL
Normes SBS / ANSI / SLAS