Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits, fond de film, imagerie à haute densité, demi-surface, avec couvercle
Click to view available options
Conditionnement:
20/boîte ; 100/carton
4/boîte
Description
Spécification
Format | Demi-surface |
Couvercle | Avec couvercle |
Array | 8 x 12 |
Conditionnement | 4/boîte |
Type de liaison | Traitée pour culture tissulaire |
Couleur | Noir, Fond transparent |
À utiliser avec (équipement) | Pour tests sur cellules à haute densité avec des systèmes d’imagerie |
Matériau | Copolymère de cyclooléfine |
Nbre de puits | 96 |
Stérilité | Stérile |