Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de cristallisation CrystalQuick™ Plus à 96 puits
Pour applications automatisées. Les microplaques de cristallisation CrystalQuick™ Plus à 96 puits Greiner Bio-One sont optimisées pour l’étanchéité avec un film adhésif VIEWseal™.
Marque: Greiner Bio-One 609180
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Non stérile
- PS
- Bonnes propriétés optiques
- Surface hydrophobe
- Avec puits de cristallisation par réservoir
- Codage alphanumérique des puits
- Avec le couvercle CrystalDrop™, des expériences simultanées sont possibles avec la méthode de goutte assise et de goutte suspendue
Spécification
Standard | |
Transparent | |
3,9 μl | |
Produit non stérile | |
Applications en goutte assise, avec différents profils de puits et différentes propriétés de matériau | |
80/boîte |
8 x 12 | |
PS | |
96 | |
Carrées | |
80 | |
3,9 mm |