Learn More
Provair 96-Well Deep Well Storage Plates, Square
Designed to make the interchange of plates simpler in automated systems. Toughened for genomics.
242.68€ - 325.16€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Nbre de puits | 96 |
Type de puits | Conical Bottom (V-well) |
Exempt de DNase | Yes |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924811
|
Provair
219031 |
Sterile |
325.16€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15964801
|
Provair
219030 |
Non-sterile |
242.68€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made from virgin polypropylene
- Tested for low extractables
- V bottom to allow total liquid removal, partial collection and to aid re-suspension
- No inner edges to allow better collection of magnetic beads
- Dnase / Rnase free
- Raised well rims to improve heat sealing
- Conical base which aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
- Toughened genomics version for seed and leaf grinding
- Sterile and non-sterile versions available
Spécification
Standard | |
96 | |
Yes | |
50/Cs. | |
127.6 x 85.5 x 44.4 mm |
8 x 12 | |
Conical Bottom (V-well) | |
50 | |
Yes | |
8.25 mm |