Learn More
Thermo Scientific™ Kits de plaques à 96 puits WebSeal™ avec tapis de scellage
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination croisée grâce aux kits pratiques de plaques à 96 puits conditionnées avec des flacons en verre ou en PTFE pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-K103
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.95000kg
Description
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination croisée avec les kits de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ WebSeal™ avec tapis de scellage. Compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques configurés pour 96 puits, les kits prêts à l’emploi se composent d’un vaste choix de microplaques à 96 puits, de flacons en verre ou en PTFE pré-insérés et de tapis de scellage en silicone/PTFE.
- Les kits pratiques de plaques de puits comprennent des flacons en verre ou en PTFE préinsérés et des tapis de scellage 96 positions. Certains d’entre eux comprennent des outils de découpe
- Les tapis permettent de sceller les échantillons pour le stockage
- Les plaques sont dotées d’un insert en verre pour une plus grande inertie par rapport aux plaques en PP pur
- Un outil de découpe unique permet de supprimer des échantillons individuels en conservant le scellage, ce qui élimine la contamination croisée
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Webseal | |
Silicone / PTFE ; PTFE, PTFE | |
700 μl | |
Vial: 60180-V103; Mat: 60180-M151 | |
Rond | |
41,4 mm |
Microplaque à 96 puits petit volume avec tapis de scellement et outil de découpe | |
1 Pk. | |
Glass Inserted Plate Kit with 96-Position Mat | |
96 | |
Rond | |
1 | |
1/boîte | |
6,5 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.