Learn More
Thermo Scientific™ Kits de plaques à 96 puits WebSeal™ avec tapis de scellage
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination croisée grâce aux kits pratiques de plaques à 96 puits conditionnées avec des flacons en verre ou en PTFE pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-K104
314.32 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21712" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.08000kg
Description
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination croisée avec les kits de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ WebSeal™ avec tapis de scellage. Compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques configurés pour 96 puits, les kits prêts à l’emploi se composent d’un vaste choix de microplaques à 96 puits, de flacons en verre ou en PTFE pré-insérés et de tapis de scellage en silicone/PTFE.
- Les kits pratiques de plaques à puits comprennent des flacons en verre ou en PTFE pré-insérés et des tapis de scellage 96 positions. Certains d’entre eux comprennent des outils de découpe
- Les tapis permettent de sceller les échantillons pour le stockage
- Les plaques sont dotées d’un insert en verre pour une plus grande inertie par rapport aux plaques en PP pur
- Un outil de découpe unique permet de supprimer des échantillons individuels en conservant le scellage, ce qui élimine la contamination croisée
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
WebSeal™ | |
Kit de plaque à insert en verre avec tapis à 96 positions | |
96 | |
Rond | |
5 | |
5 / Bte | |
7,45 mm |
Microplaque à 96 puits avec tapis de scellage et outil de découpe | |
5 Paquets | |
Transparent | |
Silicone/PTFE, Verre | |
1 100 μl | |
Flacon : 60180-V104 ; Tapis : 60180-M153 | |
Rond | |
41,5 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.