Learn More
Fisherbrand™ Plaques PCR à demi-jupe 96 puits
Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, notamment les instruments ABI—peuvent être utilisés dans les séquenceurs à 96 puits ABI sans adaptateurs
131.00€ - 169.25€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Type de produit | Microplaque PCR |
Type de jupe | Semi |
Matériau | En PP |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12144122
|
Fisherbrand™
|
Jaune |
135.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11889261
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
131.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12114122
|
Fisherbrand™
|
Rouge |
147.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12104122
|
Fisherbrand™
|
Naturel |
169.25€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12134122
|
Fisherbrand™
|
Vert |
147.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, notamment les instruments ABI—peuvent être utilisés dans les séquenceurs à 96 puits ABI sans adaptateurs
- Polypropylène vierge
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Conception avec bord en relief
- Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
- Volume de 300 μl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
- Coin biseauté et grille alphanumérique
- Production en salle blanche
Specifications
Étalon | |
Microplaque PCR | |
En PP | |
Applications de PCR, RT-PCR |
8 x 12 | |
Semi | |
96 | |
Oui |