Learn More
Eppendorf™ Plaque PCR twin.tec™ 96LoBind
La plaque PCR Eppendorf™ Twin.tec™ 96 LoBind est conçue pour optimiser le rendement de vos molécules cibles.
Marque: Eppendorf™ 0030129555
Informations supplémentaires : Poids : 10.42000kg
Description
- LoBind material guarantees maximum sample recovery for improved assay results.
- One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
- Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
- OptiTrack™ matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors.
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean).
Spécification
Aucun code-barres | |
Pour un usage en PCR | |
Standard | |
8 x 12 | |
Plaques | |
Vert | |
PCR Plate | |
Polypropylène, Polycarbonate | |
96 | |
V | |
Oui | |
300 Pk. | |
Pour un usage en PCR | |
Oui |
Faible liaison d’ADN | |
Oui | |
Avec couvercle | |
Autoclavable | |
Eppendorf™ | |
Oui | |
À jupe | |
150 μl | |
Non stérile | |
PCR en temps réel | |
2250 x g | |
Oui | |
300/boîte | |
Incolore |