Learn More
Eppendorf™ Plaque PCR twin.tec™ 96LoBind
La plaque PCR Eppendorf™ Twin.tec™ 96 LoBind est conçue pour optimiser le rendement de vos molécules cibles.
Marque: Eppendorf™ 0030129547
Informations supplémentaires : Poids : 0.77220kg
Description
- Taux de récupération maximum pour des résultats de dosage améliorés
- Disponible avec code-barres (sur demande)
- Idéal également pour la PCR quantitative en temps réel
- Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant à la torsion
- Matrice OptiTrack™ pour une identification plus rapide des échantillons et moins d’erreurs de pipetage
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Testés par lots et certifiés exempts d’ADN, de DNAase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (nettoyage PCR)
Spécification
Étalon | |
Autoclavable | |
Transparent | |
Skirted | |
45 μL | |
Non-sterile | |
Oui | |
25 | |
25/boîte | |
Colorless |
16 x 24 | |
25 Plates (5 Bags x 5 Plates) | |
PCR Plate | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
384 | |
LoBind | |
6000 x g | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Oui |