Learn More
Uvex™ Visière en PC Pheos 9906
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Type de montage:
Leviers mécaniques
Système de verrouillage magnétique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le système de verrouillage magnétique est extrêmement facile à fixer à la visière
- Le système de joint ergonomique est confortable à porter, même pendant de longues périodes
- Compatible avec Pheos B-S-WR et Pheos Alpine (l’adaptateur 9790067 est nécessaire pour la compatibilité avec Alpine)
- La visière 9906002 peut être combinée avec les casques antibruit Pheos K2H (mécaniques)
- La visière 9906003 est compatible avec les casques antibruit Pheos K2H (magnétiques)
- Certifié pour les zones d’application 3 (liquides) et 9 (métaux fondus/solides chauds)
- Étiquetage : W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (cadre), 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 (verre)
- Le verre peut être changé
- Casque vendu séparément
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Casques antibruit Pheos B-S-WR, Pheos Alpine (adaptateur 9790067 requis) et Pheos K2H (mécanique) |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Matériau | Polycarbonate |
| Modèle | Pheos 9906 |
| Type de montage | Leviers mécaniques |
| Type de produit | Visor |